Fontos dokumentumok
O4886
Monoclonal Anti-Opsin antibody produced in mouse
clone RET-P1, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-Opsin Antibody, Mouse Anti-Opsin, Opsin Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RET-P1, monoclonal
molekulatömeg
antigen 39 kDa by immunoblotting (IB of rat retina produces closely spaced doublet)
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
goldfish, mouse, tiger salamander, rat, amphibian, quail, dove, duck, rabbit, bovine, human, turtle
technika/technikák
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable using cultured cells
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10,000 using frozen sections of rat eye
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RHO(6010)
mouse ... Rho(212541)
rat ... Rho(24717)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)