AB5407
Anti-Opsin Antibody, blue
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-BCP, Anti-BOP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
monkey, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OPN1LW(5956)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Sensory & PNS
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Retina
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1