NXTRACT
NuCLEAR™ Extraction Kit
For mammalian tissue or cultured cells
Szinonimák:
Nuclear Isolation Kit
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
kit sufficient for 10 extractions (1 ml packed cell volume)
kit sufficient for 100 extractions (100 μl packed cell volume)
technika/technikák
protein extraction: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- 3× Dilution and Equilibration Buffer 90 mL
- P8340Protease Inhibitor Cocktail 1 mLBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Cikkek
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.