PROTMEM
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit
About This Item
Javasolt termékek
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Minőségi szint
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Innovative detergent preparations - Improved solubility allows for higher protein loads and greater visibility of low abundance proteins in 2D gels.
- Two pre-mixed solubilization solutions - Removes interfereing non-membrane proteins prior to extractions, resulting in uncluttered 2D arrays.
- Pre-measured reducing & alkylating reagents - Easy-to-use reagents provide improved IEF resolution.
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup