N8534
Nilutamide
solid
Szinonimák:
5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4-imidazolidinedione, Anandron, RU-23908
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
kezdeményező
Sanofi Aventis
SMILES string
CC1(C)NC(=O)N(c2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C1=O
InChI
1S/C12H10F3N3O4/c1-11(2)9(19)17(10(20)16-11)6-3-4-8(18(21)22)7(5-6)12(13,14)15/h3-5H,1-2H3,(H,16,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWXYUMMDTVBTOU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Alkalmazás
- as a nuclear androgen receptor (nAR) inhibitor to study its effects on oocyte maturation in zebrafish
- to determine its effects on bioluminescent Saccharomyces cerevisiae bioreporters in BLYAS assay
- as a substrate in hydrogenation reaction
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3