Fontos dokumentumok
H4166
Hydroxyflutamide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-propanamide, 2-Hydroxyflutamide, Hydroxyniphtholide, Sch 16423, a,a,a-Trifluoro-2-methyl-4′-nitro-m-lactotoluidide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
Schering Plough
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPQLFJODEKMJEF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as an androgen receptor antagonist to study its effects on cardiomyocyte hypertrophy induced by dihydrtestosterone (DHT) in primary neonatal rat ventricular cardiomyocyte and rat cardio myoblast (H9c2) cells.
- as an androgen receptor antagonist for the treatment of MDA-kb2 cells to check its effect on luciferase expression.
- as an antagonist control in transcriptional activation assay.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3