Fontos dokumentumok
S9072
Anti-SOX2 Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-Sex-determining region Y-box 2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-SOX2 antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 34-37 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?