Merck
N4540
Sigma-Aldrich
NA2F Glycan
from Porcine, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
(Gal)2(GlcNAc)2(Man)3(GlcNAc)2Fuc, Asialo, galactosylated, biantennary N-glycan, core fucosylated, Mannotriose-[fucosyl-di-(N-acetylglucosamine)], bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C68H114N4O50
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1787.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1OC(OCC(O)C(OC2OC(CO)C(OC3OC(COC4OC(CO)C(O)C(O)C4OC5OC(CO)C(OC6OC(CO)C(O)C(O)C6O)C(O)C5NC(C)=O)C(O)C(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(OC9OC(CO)C(O)C(O)C9O)C(O)C8NC(C)=O)C3O)C(O)C2NC(C)=O)C(O)C(NC(C)=O)C=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C68H114N4O50/c1-16-34(86)44(96)49(101)63(107-16)105-14-22(85)53(35(87)21(6-73)69-17(2)81)116-60-31(70-18(3)82)41(93)56(29(13-80)112-60)119-66-52(104)57(120-68-59(48(100)39(91)26(10-77)111-68)122-62-33(72-20(5)84)43(95)55(28(12-79)114-62)118-65-51(103)46(98)37(89)24(8-75)109-65)40(92)30(115-66)15-106-67-58(47(99)38(90)25(9-76)110-67)121-61-32(71-19(4)83)42(94)54(27(11-78)113-61)117-64-50(102)45(97)36(88)23(7-74)108-64/h6,16,21-68,74-80,85-104H,7-15H2,1-5H3,(H,69,81)(H,70,82)(H,71,83)(H,72,84)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSHPVGDNLRQFMQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
NA2F N-glycan is a fucosylated biantennary oligosaccharide (FBO) that may be found in the Fc region of IgG. In a study of glycans isolated from a recombinant monoclonal IgG1, high-mannose oligosaccharides were reported to be cleared at a faster rate than FBOs. Changes to NA2F have been associated with health in human aging.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3