Fontos dokumentumok
S1782
Sigma-Aldrich
3′-Sialyl-Lewis-X tetrasaccharide
Szinonimák:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)(α-L-Fuc-[1→3])-D-GlcNAc, 3′-SLeX
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H52N2O23
CAS-szám:
Molekulatömeg:
820.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1OC(OC(C(NC(C)=O)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAQPKDLYOBZWBT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antigen which binds to endothelial adhesion molecule, E-selectin.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Feizi, T.
Current Opinion in Structural Biology, 3, 701-701 (1993)
Sarah E Johnstone et al.
Cell, 182(6), 1474-1489 (2020-08-26)
Widespread changes to DNA methylation and chromatin are well documented in cancer, but the fate of higher-order chromosomal structure remains obscure. Here we integrated topological maps for colon tumors and normal colons with epigenetic, transcriptional, and imaging data to characterize
Cikkek
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.