Merck
M8449
Sigma-Aldrich
MAN-5 Glycan
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
(Man)5(GlcNAc)2, Mannopentaose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), Oligomannose-5 glycan
Méret kiválasztása
10 μG
109 000,00 Ft
109 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 μG
109 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H78N2O36
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1235.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
109 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(CO)C(OC2OC(COC3OC(COC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C(OC5OC(CO)C(O)C(O)C5O)C3O)C(O)C(OC6OC(CO)C(O)C(O)C6O)C2O)C(O)C1NC(C)=O)C(O)CO
InChI
1S/C46H78N2O36/c1-11(55)47-13(3-49)22(58)37(14(57)4-50)81-41-21(48-12(2)56)28(64)38(18(8-54)78-41)82-46-36(72)40(84-45-34(70)31(67)25(61)17(7-53)77-45)27(63)20(80-46)10-74-43-35(71)39(83-44-33(69)30(66)24(60)16(6-52)76-44)26(62)19(79-43)9-73-42-32(68)29(65)23(59)15(5-51)75-42/h3,13-46,50-54,57-72H,4-10H2,1-2H3,(H,47,55)(H,48,56)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIAGZJJOMMNKBW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antibodies bearing high levels of N-linked mannose-5 glycan (Man-5) have been found to exhibit enhanced antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) when compared to antibodies with fucosylated complex or hybrid glycans.
Antibodies carrying high levels of N-linked mannose-5 glycan (Man5) possesses increased antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) than antibodies with fucosylated complex or hybrid glycans.[1]
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marcella Yu et al.
mAbs, 4(4), 475-487 (2012-06-16)
The effector functions of therapeutic antibodies are strongly affected by the specific glycans added to the Fc domain during post-translational processing. Antibodies bearing high levels of N-linked mannose-5 glycan (Man5) have been reported to exhibit enhanced antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC)