565950
Sialyl Lewis x, Sodium Salt
Enzymatically prepared tetrasaccharide which acts as a minimal binding ligand for E-selectins.
Szinonimák:
Sialyl Lewis x, Sodium Salt, SLe x, Neu5Acα2,3Galβ1,4(Fucα1,3)GlcNAc, SLex, Neu5Acα2,3Galβ1,4(Fucα1,3)GlcNAc
Teszt
≥95% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 2 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)/t9-,12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20-,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29-,31-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAQPKDLYOBZWBT-NYLDSJSYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Mulligan, M.S., et al. 1993. J. Exp. Med.178, 623.
Ichikawa, Y., et al. 1992. J. Am. Chem. Soc. 114, 9283.
Lasky, L.A. 1992. Science 258, 964.
WGK
WGK 3