Fontos dokumentumok
Y0002262
N-Nitroso-ethyl-isopropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
gyártó/kereskedő neve
EDQM
koncentráció
in methanol
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by European Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopeia.
Alkalmazás
N-Nitroso-ethyl-isopropylamine EP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
N-NITROSAMINES IN ACTIVE SUBSTANCES
European pharmacopoeia, 20542-20542 (2022)
Cikkek
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Related Content
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.