MABN712
Anti-CCL2 Antibody, clone 2D8
clone 2D8, from mouse
Szinonimák:
C-C motif chemokine 2, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic and activating factor, Monocyte chemotactic protein 1, Monocyte secretory protein JE, Small-inducible cytokine A2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D8, monoclonal
faj reaktivitás
monkey, mouse, rat, human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CCL2(6347)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected CCL2 in human liver cancer tissue.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected CCL2 in A549 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CCL2 in A549, HeLa, Raw264.7, L1210, C6 and COS-7 cell lysates
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A549, HeLa, Raw264.7, L1210, C6 and COS-7 cell lysates
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2