Fontos dokumentumok
N5788
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-LNGFR, Anti-Ngfr, Anti-Tnfrsf16, Anti-p75
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
western blot: 2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ngfr(18053)
Általános leírás
Anti-Nerve Growth Factor Receptor/TNFRSF16 recognizes mouse NGF R.
Immunogén
Alkalmazás
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?