Fontos dokumentumok
N5408
Monoclonal Anti-Nerve Growth Factor Receptor (NGFR p75) antibody produced in mouse
clone ME20.4, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-NGFR p75
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ME20.4, monoclonal
molekulatömeg
antigen 75 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
racoon, monkey, pig, human, feline
nem léphet reakcióba
mouse, chicken, rat
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NGFR(4804)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- for enzyme linked immune sorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation, immunoblotting and immunohistochemistry
- for immunocytochemistry (acetone- or formalin-fixed, Bouin′s solution - or formalin- fixed paraffin-embedded)
- for electron- microscopy radioimmunoassay (RIA) (Kd of 7x10-10 M)
- flow cytometry
- for the inhibition of binding of NGF to the receptor
- for rossette assay
- as a cholinergic immunotoxin
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)