Fontos dokumentumok
C231
CGP-20712A methanesulfonate salt
solid, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-2-Hydroxy-5-[2-[[2-hydroxy-3-[4-[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-2-yl]phenoxy]propyl] amino]ethoxy]-benzamide methanesulfonate salt
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cn1cc(nc1-c2ccc(OCC(O)CNCCOc3ccc(O)c(c3)C(N)=O)cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H25F3N4O5.CH4O3S/c1-30-12-20(23(24,25)26)29-22(30)14-2-4-16(5-3-14)35-13-15(31)11-28-8-9-34-17-6-7-19(32)18(10-17)21(27)33;1-5(2,3)4/h2-7,10,12,15,28,31-32H,8-9,11,13H2,1H3,(H2,27,33);1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFPOVCXWKBYDNF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)