Fontos dokumentumok
PHR3059
Nebivolol Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Nebivolol hydrochloride, Narbivolol, Nebilet, R-65824, rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol] hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1457833
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 300 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)