Fontos dokumentumok
L6668
Lercanidipine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, dihydropyridine calcium-channel blocker
Szinonimák:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester 3,5-pyridinedicarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Lercanidipine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
yellow
kezdeményező
Forest Labs
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OC)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)(C)CN(C)CCC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)C1C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4.Cl
InChI
1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMFYOYKPJLRMJI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
We offers many products related to calcium channels for your research needs.