AB1254
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP3A4 Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-Anti-CP33, Anti-Anti-CP34, Anti-Anti-CYP3A, Anti-Anti-CYP3A3, Anti-Anti-CYPIIIA3, Anti-Anti-CYPIIIA4, Anti-Anti-HLP, Anti-Anti-NF-25, Anti-Anti-P450C3, Anti-Anti-P450PCN1, Anti-Anti-VDDR3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, pig
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CYP3A4(1576)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry: 10% formalin fixed, paraffin embedded tissues 1:200-1:400, microwave-citric acid antigen recovery is suggested.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Liver tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1