Fontos dokumentumok
4466004
Sigma-Aldrich
CYP450 Extended Panel - Starter Kit
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.24
technika/technikák
LC/MS: suitable
Minőségi szint
Általános leírás
The SCIEX iChemistry® CYP450 Peptide Standards Extended Panel Human Induction Starter Kit provides a complete package for the analysis of seven human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2E1, 3A4, 3A5) using MRM analysis. The kit contains a detailed protocol, instrument data acquisition methods, processing methods, LC column, stable isotope-labeled synthetic peptide standards, trypsin, and all buffers and reagents for 100 assays.
Analízis megjegyzés
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel, please visit this Protocol link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel is available at this Tech Note link.
Jogi információk
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)