PPC1010
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases, aminopeptidase, serine/threonine protein phosphatases and L-isozymes of alkaline phosphatase
Szinonimák:
Protease and Phosphatase Inhibitor Mix, Protease and phosphatase inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail,
form
DMSO solution
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 ml, 5 ml ×
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for cellular protein extraction
- to lyse purified CD4+ T cells
- to prepare protein extracts from placental tissues and cells
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Related Content
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
A sejtlízis és a fehérjeextrakciós módszerek áttekintése különböző technikákról, a detergens szolubilizációtól a mechanikus bontásig, a kutatási igények támogatására.