MAB374
Anti-GAPDH Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6C5
Szinonimák:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase Antibody, clone 6C5, clone 6C5, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6C5, monoclonal
faj reaktivitás
human, feline, pig, mouse, rabbit, fish, canine, rat
nem léphet reakcióba
E. coli
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1:1,000,000 dilution of a previous lot ws used for Immunoaffinity purification of GAPDH.
Immunocytochemistry:
1:100 to 1:300 dilution of a previous lot was used in immunocytochemistry in PBS-BSA 10 mg/mL. 4% PFA, with 0.02% PBS-Triton X-100; 3 min RT (Griffoni, 2001).
Western blot:
1:100 to 1:300. Recognizes a 36kDa band of the reduced monomer. Non-reduced GAPDH runs as a 146kDa tetramer.
Immunoaffinity purification of GAPDH.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected GLYCERALDEHYDE-3-PDH on 10 μg of A431 lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
It is expressed in all cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Az immunfluoreszcencia antitesthez kötött fluoreszcens molekulákat használ a fehérjék lokalizációjára, a módosítások megerősítésére és a fehérjekomplexek vizualizálására.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocols
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.