GE80-6501-23
Protease Inhibitor Mix
Cytiva 80-6501-23
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pkg of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 80-6501-23
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Protease inhibitor cocktail specifically developed for sample preparation in 2-D studies
- No EDTA is used, which allows optimal nuclease activity for removing nucleic acids from samples
- Contains a mixture of both competitive and noncompetitive protease inhibitors that inhibit serine, cysteine, and calpain proteases.Optionally, EDTA may be added to inhibit metalloproteases.
- Optimized concentration for excellent inhibition of protease activities.
- Effectively inhibits over 95% of protease activity.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Protocols
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.