Fontos dokumentumok
MSPS002
Sigma-Aldrich
SILuPep GLP-1 active
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
About This Item
UNSPSC kód:
23201100
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
szín
off-white
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Analízis megjegyzés
General Description
SILuPep GLP-1 Active is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HAEGTFTSDVSSY-Leu(U13C6)-EGQAAKEFIAW-Leu(U13C6)-VKGR-NH2
Terminal modifications: N-Term: [H]
Length (residues): 30
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Jogi információk
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3