Fontos dokumentumok
G9416
Glucagon-Like Peptide 1 Fragment 7-37 human
≥96% (HPLC)
Szinonimák:
GLP-1, 7-37, Preproglucagon 78-108
Teszt
≥96% (HPLC)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc4c[nH]cn4)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C151H228N40O47/c1-17-77(10)121(148(236)169-81(14)127(215)177-105(60-87-63-160-92-36-25-24-35-90(87)92)138(226)179-101(56-74(4)5)139(227)188-119(75(6)7)146(234)176-94(37-26-28-52-152)130(218)161-65-111(199)170-93(39-30-54-159-151(156)157)129(217)164-68-118(210)211)190-140(228)103(57-84-31-20-18-21-32-84)180-135(223)99(47-51-116(206)207)175-134(222)95(38-27-29-53-153)172-125(213)79(12)166-124(212)78(11)168-133(221)98(44-48-110(155)198)171-112(200)66-162-132(220)97(46-50-115(204)205)174-136(224)100(55-73(2)3)178-137(225)102(59-86-40-42-89(197)43-41-86)181-143(231)107(69-192)184-145(233)109(71-194)185-147(235)120(76(8)9)189-142(230)106(62-117(208)209)182-144(232)108(70-193)186-150(238)123(83(16)196)191-141(229)104(58-85-33-22-19-23-34-85)183-149(237)122(82(15)195)187-113(201)67-163-131(219)96(45-49-114(202)203)173-126(214)80(13)167-128(216)91(154)61-88-64-158-72-165-88/h18-25,31-36,40-43,63-64,72-83,91,93-109,119-123,160,192-197H,17,26-30,37-39,44-62,65-71,152-154H2,1-16H3,(H2,155,198)(H,158,165)(H,161,218)(H,162,220)(H,163,219)(H,164,217)(H,166,212)(H,167,216)(H,168,221)(H,169,236)(H,170,199)(H,171,200)(H,172,213)(H,173,214)(H,174,224)(H,175,222)(H,176,234)(H,177,215)(H,178,225)(H,179,226)(H,180,223)(H,181,231)(H,182,232)(H,183,237)(H,184,233)(H,185,235)(H,186,238)(H,187,201)(H,188,227)(H,189,230)(H,190,228)(H,191,229)(H,202,203)(H,204,205)(H,206,207)(H,208,209)(H,210,211)(H4,156,157,159)/t77-,78-,79-,80-,81-,82+,83+,91-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,119-,120-,121-,122-,123-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCYXWQUSHADNBF-AAEALURTSA-N
Géninformáció
human ... GCG(2641)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- as a positive control for insulin secretion of pancreatic islets
- to test its effect on insulin response in horse islets
- in combination with mesenchymal stem cells (MSCs) test its protective effects in myocardial infarction
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3