Fontos dokumentumok
9035-HK
Sigma-Aldrich
Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.13
konjugátum
125Iodine
Minőségi szint
label
125Iodine labeled
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... GCG(2641)
Általános leírás
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Alkalmazás
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Tárolás és stabilitás
2–8 °C
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3