Fontos dokumentumok
MSPS004
Sigma-Aldrich
SILuPep C-peptide
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Szinonimák:
Serotransferrin
About This Item
UNSPSC kód:
23201100
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
szín
off-white
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
SILuPep C-peptide is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Analízis megjegyzés
Sequence
EAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLA-Leu(U13C6)-EGS-Leu(U13C6)-Q
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 31
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Jogi információk
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3