Fontos dokumentumok
MAK450
Glucose Dehydrogenase Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
GDH Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
tárolási körülmény
(No metal containers. Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition.)
bemenet
tissue
cell culture medium
tissue
plasma
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders, diabetes; hematological disorder
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Metabolism Research
- Drug Discovery
Tulajdonságok és előnyök
- Efficient and Precise: Requires only 20 μL of sample and a short 15-minute reaction time while detecting glucose dehydrogenase levels across a broad range from 0.5 to 200 U/L, providing both convenience and sensitivity.
- Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Alkalmasság
Elv
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)