M9686
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
V-bottom clear wells
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
polystyrene
Javasolt termékek
Anyagok
V-bottom clear wells
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 651180
méret
96 wells
lyuktérfogat
234 μL
lyuk hasznos térfogat
40-200 μL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)