CLS3894
Corning® 96 Well TC-Treated Microplates
size 96 wells, clear, polystyrene, V-bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Szinonimák:
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Javasolt termékek
material
V-bottom
clear
clear bottom
polystyrene
leírás
V-Bottom, Individually Wrapped, with Lid, Sterile
growth area .38 cm2
sterilitás
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Jellemzők
lid
skirt
kiszerelés
case of 50 (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Corning 3894
méret
96 wells
lyuk átmérő
6.4 mm
lyuktérfogat
380 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL
szín
clear
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)