WHA77013250
Whatman® UNIPLATE microplates
96 well, "V" bottom, well volume 250 μL, white polystyrene
Szinonimák:
Z746703, micro plate, multiwell plate, well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
V-bottom wells
white polystyrene
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 7701-3250
Whatman Article No. 28420863 (US reference)
technika/technikák
PCR: suitable
méret
96 well
lyuktérfogat
250 μL
hasznos térfogat
250 μL
Általános leírás
Alkalmazás
- Sample storage
- Assay development
- High-throughput screening
- Plasmid miniprep
- ELISA assays
- Luminescence/chemiluminescence
- Cell culture
- Filtrate collection
Tulajdonságok és előnyök
- ‘V′ bottom ensures maximum sample recovery – 99% liquid sample recovery is typical
- Appropriate for applications with small, expensive sample volumes
- High-quality polystyrene microplates
- Suitable for use with robotic handlers and centrifuge carriers
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)