CLS3896
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
V-bottom clear
polystyrene
round wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
gyártó/kereskedő neve
Corning 3896
kiszerelés
pkg of Individually wrapped
méret
96 wells
lyuktérfogat
380 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (cell cuture)
kötéstípus
non-treated surface
Tulajdonságok és előnyök
- Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
- Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
- V Bottom is best suited for retrieving with least dead volume.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)