M9434
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rat monoclonal, 14
Szinonimák:
Anti-MBP
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-Myelin Basic Protein (MBP) (36-50) antibody produced in rat, clone 14, tissue culture supernatant
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
tissue culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
14, monoclonal
tartalmaz
0.09% sodium azide
faj reaktivitás
horse, chicken, human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MBP(4155)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások