SAB2108749
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-MGC99675
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-MBP, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
33 kDa
faj reaktivitás
rat, guinea pig, rabbit, human, horse, dog
koncentráció
0.5-1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
elérési szám
NM_001025101
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MBP(4155)
Immunogén
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)