Fontos dokumentumok
M9309
McCoy′s 5A Medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
5A basal medium
About This Item
Javasolt termékek
product name
McCoy′s 5A Medium, Modified, with L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: 0.21 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture HCT-116?cells
- to culture clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) cells Caki-1
- to maintain and culture human bone osteosarcoma Saos-2 cell line for in vitro cell studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1