Z667234
Greiner 96 well plates, polypropylene
0.5 mL/well, clear
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear
clear polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
case of 80
gyártó/kereskedő neve
Greiner 786201
maximum térfogat
0.78 mL
méret
96 wells
hasznos térfogat
0.03-0.55 mL , at -20°C
0.03-0.7 mL , at room temperature
kötéstípus
non-treated surface