Fontos dokumentumok
Z643130
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 wells, skirt (Half skirted)
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
kötéstípus:
non-treated surface
gyártó/kereskedő neve
Greiner 652290
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
96W PCR Microplate, well working volume 200 μL; total well volume 250 μL.
PCR Plates have a standard microplate footprint and are compatible with thermocyclers of most major brands. DNAse and RNAse free and non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Egyéb megjegyzések
96 well microplate, without lid, half-skirt design suitable for ABI; alphanumeric well coding, length: 126.24 mm; width: 86 mm.
Alkalmasság
Use for polymerase chain reaction; suitable for ABI; Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)