Fontos dokumentumok
M8645
Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgG, Goat IgG Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- indirect immunofluorescence
- western blotting to release NC1 domain of type IV collagen
- enzyme immunoassays (50 μgram)