Fontos dokumentumok
M8168
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt
phosphatase substrate, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
4-MUP, Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt, phosphatase substrate
leírás
phosphatase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
fluoreszcencia
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OP([O-])([O-])=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P.2Na/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;;/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUUDJQVNZPEPKN-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3