Fontos dokumentumok
SAB4200808
Anti-Myosin Light Chain Kinase antibody, Mouse monoclonal
clone K36, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Kinase-related protein (KRP), MLCK, Myosin light chain kinase, Smooth muscle, Telokin, smMLCK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
K36, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~160 kDa
faj reaktivitás
bovine, human, mouse, chicken, pig, turkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using chicken gizzard extract
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1