Merck
P7930
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
≥99%
Szinonimák:
1,2-Ditetradecanoyl-rac-glycerol-3-phosphocholine, rac-Phosphatidylcholine, 1,2-dimyristoyl, DL-α-Dimyristoyl-phosphatidylcholine, DL-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H72NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
677.93
Beilstein:
1917934
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt
≥99%
form
powder
funkcionális csoport
amine
ester
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CITHEXJVPOWHKC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.