Fontos dokumentumok
P6611
HIS-Select® Nickel Affinity Gel
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
Szinonimák:
Ni-NTA resin, nickel charged agarose
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
magnetic beads
Minőségi szint
Forma
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pkg of 1 mL
pkg of 100 mL
pkg of 25 mL
pkg of 5 mL
pkg of 500 mL
koncentráció
1.5-2.4 mL/mL (suspension in packed gel)
technika/technikák
protein purification: suitable
szín
faint blue to very dark blue
Mátrix
6% Beaded Agarose
kapacitás
>15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
átmeneti hőmérséklet
flash point 32 °C (closed cup)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High selectivity for higher purity.
- Unique non-charged hydrophilic linkage reduces non-specific binding.
- Binding capacity for histidine-tagged protein is greater than 15 mg/mL.
- Binding under denaturing or non-denaturing conditions.
- One-step purification.
- Minimizes unwanted ionic interactions.
- Minimal nickel leaching.
- Bead size: 45-165 μm.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.