Merck
SML1623
Sigma-Aldrich
MSP-3
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-4-(thiophen-2-yl)butanamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
305.39
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
oil
szín
white to beige
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCCC2=CC=CS2
InChI
1S/C16H19NO3S/c1-20-15-10-12(7-8-14(15)18)11-17-16(19)6-2-4-13-5-3-9-21-13/h3,5,7-10,18H,2,4,6,11H2,1H3,(H,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCUVEUVIUAJXRB-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
MSP-3 is a Transient Receptor Potential Vanilloid Type-1 (TRPV1) channel agonist with antioxidant and neuroprotective activity. MSP-3 activated TRPV1 channels with similar efficacy as compared to capsaicin (EC50 = 870 nM). It protected a keratinocyte cell line from oxidative stress damage with more efficacy than capsaicin and prevented the damage caused by H2O2 in differentiated human neuroblastoma cell lines as well as in rat cortical slices.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)