Merck
A6853
Sigma-Aldrich
α2A-Adrenergic Receptor preparation
membrane suspension
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.84
biológiai forrás
human
Minőségi szint
form
membrane suspension
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 10% sucrose, pH 7.65. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.