MABF3201
Anti-MART-1/Melan-A Antibody, clone A103
Szinonimák:
Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A103, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 13.16 kDa
observed mol wt ~16 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... MLANA(2315)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in SK-MEL-28 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MART-1 in SK-MEL-28 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MART-1 in Western Blotting applicaiton. (Chen, Y.T., et al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(12); 5915-9).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected MART-1/Melan-A in Immunohistochemistry applications (Chen, Y.T., et al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(12);5915-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1