Fontos dokumentumok
Z2251
Zinquin ethyl ester
≥95% purity (HPLC), solid
Szinonimák:
2-Methyl-8-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]-6-(ethyloxycarbonylmethyloxy)quinoline
About This Item
Javasolt termékek
product name
Zinquin ethyl ester, ≥95% (HPLC), solid
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: soluble
methanol: soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-4-27-20(24)13-28-17-11-16-8-7-15(3)22-21(16)19(12-17)23-29(25,26)18-9-5-14(2)6-10-18/h5-12,23H,4,13H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCASTCXJTDRDFT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Zinquin [(2-methyl-8-p-toluenesulphonamido-6-quinolyloxy)acetic acid],
a new specific fluorescent probe for Zn(ll)