Fontos dokumentumok
M5820
M344
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
4-(Dimethylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-benzamide, MS 344, D237, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)-aminoheptanamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)NCCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.