Fontos dokumentumok
M5760
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitrobenzofurazan
>97.5% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, MBD
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitrobenzofurazan,
Teszt
>97.5% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
orange to red
oldhatóság
DMSO:methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, orange
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CNc2ccc([N+]([O-])=O)c3nonc23)cc1
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?