M6774
McCown′s Woody Plant Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Képlet variáns
Mennyiség
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Cikkek
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.