C1416
Chu (N6) Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Nutrient Solution
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- as medium for Zea mays embryo culture
- as a component of zygotic medium for culturing rice zygotes
- as a medium for onion cells epidermal layer for bombardment based transformation studies
Képlet variáns
Mennyiség
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.